Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Fleecejacke, Match Basic

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1008169302XL 1008169303XL 100816930M 100816930S 100816930XS 1008169402XL 1008169403XL 1008169404XL 100816940L 100816940M 100816940S 100816940XS
KWIN1008169302XLEA 0 EUR InStock
KWIN1008169302XL KWIN1008169303XL KWIN100816930M KWIN100816930S KWIN100816930XS KWIN1008169402XL KWIN1008169403XL KWIN1008169404XL KWIN100816940L KWIN100816940M KWIN100816940S KWIN100816940XS
Fleecejacke, Match Basic
Arbeitskleidung
Anti-Pilling-Fleecejacken aus 100% Polyester.

  • Reißverschluss bis zum Kragen
  • Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei Fronttaschen mit Reißverschluss
  • Elastische Bündchen, verstellbares Zugband am Saum

Gewicht: 300 g/m²

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge