Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Winter overalls, Essential

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

1008248962XL 100824896L 100824896M 100824896S 100824896XL 100824896XS
KWIN1008248962XLEA 0 EUR InStock
KWIN1008248962XL KWIN100824896L KWIN100824896M KWIN100824896S KWIN100824896XL KWIN100824896XS
Winter overalls, Essential
Arbeitskleidung
Protective, bi-coloured overalls made of 100% polyester. With quilted lining in body.

  • Metal zip closure, collar with fur fibre lining and detachable, adjustable hood
  • Two chest and two front pockets with flap, back pocket with flap, two inside pockets
  • Mobile phone pocket, pen pocket, folding-ruler pocket
  • Leg zipper, leg ends adjustable by press-studs
  • Reflective piping on the yoke

Weight: 200 g/m²

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge