Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Warnschutz-Latzhosen, BIB'N'BRACE 1014 PLU

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

101018171C64 101018171C44 101018196C56 101018196C54 101018171C46 101018196C52 101018196C50 101018196C48 101018196C46 101018171C66 101018171C54 101018196C60 101018171C48 101018196C62 101018171C50 101018171C52 101018171C62 101018171C60 101018171C58 101018171C56 101018196C44 101018396C64 101018396C62 101018396C60 101018396C58 101018396C56 101018396C54 101018396C52 101018396C50 101018396C48 101018396C46 101018396C44 101018196C58 101018396C66 101018196C66 101018196C64
KWIN101018171C64EA 154.9 EUR InStock
KWIN101018171C64 KWIN101018171C44 KWIN101018196C56 KWIN101018196C54 KWIN101018171C46 KWIN101018196C52 KWIN101018196C50 KWIN101018196C48 KWIN101018196C46 KWIN101018171C66 KWIN101018171C54 KWIN101018196C60 KWIN101018171C48 KWIN101018196C62 KWIN101018171C50 KWIN101018171C52 KWIN101018171C62 KWIN101018171C60 KWIN101018171C58 KWIN101018171C56 KWIN101018196C44 KWIN101018396C64 KWIN101018396C62 KWIN101018396C60 KWIN101018396C58 KWIN101018396C56 KWIN101018396C54 KWIN101018396C52 KWIN101018396C50 KWIN101018396C48 KWIN101018396C46 KWIN101018396C44 KWIN101018196C58 KWIN101018396C66 KWIN101018196C66 KWIN101018196C64
Warnschutz-Latzhosen, BIB'N'BRACE 1014 PLU
Arbeitskleidung
Diese Latzhosen mit elastischen Hosenträgern sind aus verschiedenen Geweben gefertigt. Die wasserabweisenden fluoreszierenden Materialien bestehen aus 80% Polyester und 20% Baumwolle. Die anderen Teile bestehen aus 65% Polyester und 35% Baumwolle mit leicht gebürsteter Rückseite. Die Verstärkungen bestehen aus 100% Polyamid.

  • Zweiwege-Reißverschluss über die gesamte Länge
  • Zwei Brusttaschen mit Reißverschluss, zwei Fronttaschen mit Druckknopfverschluss, zwei Gesäßtaschen
  • Zwei versenkbare, Cordura®-verstärkte frei hängende Taschen, linke Tasche mit extra Tasche und rechte Tasche mit 3 Taschen und Werkzeugösen, D-Ring am Bund
  • Tasche am Hosenbein mit Patte und Klettverschluss, Telefontasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring und Kunststoff-ID-Kartenhalter
  • Hammeröse, Cordura®-verstärkte Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, zwei Knöpfe und Ösen für zwei Fahrtenmesser
  • Anpassbare Taille mit Knöpfen, verstärkte Oberschenkeltaschen mit kontrastierender Farbgebung
  • Abgerundet an den Knien, Cordura®-verstärkte Knietaschen mit innerer Öffnung für höhenvariable Kniepolster
  • Cordura®-verstärkte Beinenden

Gewicht: 300 g/m²

Zertifizierungen: EN 471 (2-2)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge