Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Lined flannel shirt, Craftsmen 7445 LF

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

110077557XL
KWIN110077557XLEA 0 EUR InStock
KWIN110077557XL
Lined flannel shirt, Craftsmen 7445 LF
Arbeitskleidung
Fully lined, checked flannel shirt for men. Outer fabric is made of 100 % cotton, the lining is made of 100 % polyester.

  • Snap fastening
  • Slit in side seam for easy movement
  • Two chest pockets with buttons, one with pen pocket

Weight: 165 g/m² (outer fabric), 120 g/m² (lining)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge