Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Flammschutz-Hose, Flamestat 2148 ATHS

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

12503854058 125038540D116 12503854060 12503854048 12503854054 12503854044 125038540D84 125038540D96 125038540D104 125038540D112 12503854052 12503854062 12503854050 12503854046 12503854056 125038540D88 125038540D92 125038540D100 125038540D108
KWIN12503854058EA 181.9 EUR InStock
KWIN12503854058 KWIN125038540D116 KWIN12503854060 KWIN12503854048 KWIN12503854054 KWIN12503854044 KWIN125038540D84 KWIN125038540D96 KWIN125038540D104 KWIN125038540D112 KWIN12503854052 KWIN12503854062 KWIN12503854050 KWIN12503854046 KWIN12503854056 KWIN125038540D88 KWIN125038540D92 KWIN125038540D100 KWIN125038540D108
Flammschutz-Hose, Flamestat 2148 ATHS
Arbeitskleidung
Schmutz-, öl- und wasserabweisende Hose mit inhärentem Flammschutz, für ATEX-Umgebungen geeignet, ohne Metallteile. Gefertigt aus 45% Modacryl, 35% Baumwolle, 18% Polyamid und 2% Karbon. Geeignet für Industriewäsche.

  • Zwei Vordertaschen; D-Ring
  • Zwei Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Beintasche mit Patte und Druckknopf
  • Beintasche mit Patte und verdecktem Druckknopf, Handytasche mit Patte und Klettverschluss, D-Ring
  • Anpassbare Beinlänge: inkl. 5 cm Extralänge mit gesäumtem Beinabschluss

Gewicht: 300 g/m²

Zertifizierungen: EN 61482-1-2 (Klasse 1), EN 61482-1-1 EBT: 12,8 cal/cm² HAF: 84,2 %, EN ISO 11612 (A1 B1 C1 E2 F1), EN ISO 11611 A1 (Klasse 1), EN 1149-5, EN 13034 Typ PB [6]
OEKO-TEX® zertifiziert

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge