Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Overalls, Fristads® PR54-820, Design B, königsblau

Lieferant: FRISTADS KANSAS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

8535301312XL 853530131L 853530131M 853530131S 853530131XL 8535302102XL 853530210L 853530210M 853530210S 853530210XL 8535302312XL 853530231L 853530231M 853530231S 853530231XL 8535303312XL 853530331L 853530331M 853530331S 853530331XL 8535304402XL 853530440L 853530440M 853530440S 853530440XL 8535305202XL 853530520L 853530520M 853530520S 853530520XL 8535305302XL 853530530L 853530530M 853530530S 853530530XL 8535305392XL 853530539L 853530539M 853530539S 853530539XL 8535306402XL 853530640L 853530640M 853530640S 853530640XL 8535309402XL 853530940L 853530940M 853530940S 853530940XL 8535309412XL 853530941L 853530941M 853530941S 853530941XL
KWIN8535301312XLEA 0 EUR InStock
KWIN8535301312XL KWIN853530131L KWIN853530131M KWIN853530131S KWIN853530131XL KWIN8535302102XL KWIN853530210L KWIN853530210M KWIN853530210S KWIN853530210XL KWIN8535302312XL KWIN853530231L KWIN853530231M KWIN853530231S KWIN853530231XL KWIN8535303312XL KWIN853530331L KWIN853530331M KWIN853530331S KWIN853530331XL KWIN8535304402XL KWIN853530440L KWIN853530440M KWIN853530440S KWIN853530440XL KWIN8535305202XL KWIN853530520L KWIN853530520M KWIN853530520S KWIN853530520XL KWIN8535305302XL KWIN853530530L KWIN853530530M KWIN853530530S KWIN853530530XL KWIN8535305392XL KWIN853530539L KWIN853530539M KWIN853530539S KWIN853530539XL KWIN8535306402XL KWIN853530640L KWIN853530640M KWIN853530640S KWIN853530640XL KWIN8535309402XL KWIN853530940L KWIN853530940M KWIN853530940S KWIN853530940XL KWIN8535309412XL KWIN853530941L KWIN853530941M KWIN853530941S KWIN853530941XL
Overalls, Fristads® PR54-820, Design B, königsblau
Arbeitskleidung
Overalls aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, mit einem weichen Flor auf der Rückseite.

  • Reißverschluss, Falte im Rücken
  • Zwei Brusttaschen mit Patte,
  • Zwei Fronttaschen, zwei Gesäßtaschen
  • Zollstocktasche, Beintasche mit Patte, Ärmeltasche, Handytasche, Stifttasche
  • Verstellbarer Gummizug im Rücken, verstellbare Ärmelbündchen

Gewicht: 260 g/m²

Hauptfarbe: Königsblau
Auswahl aus vielen verschiedenen Akzentfarben (angezeigt in der Bestelltabelle)

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge