Mllbeutel 150 LDPE, blau Abmessung: 640+580x1.300x0,1mm Druck: 1seitig,1farbig, senkrechter Streifen, Druckstand: seitlich versetzt, auf Seitenfalte. VE = 1000 Stck 1 * 50 ST
Lieferant: KWP KUNSTSTOFF WERK PLUR
Mllbeutel 150 LDPE, blau Abmessung: 640+580x1.300x0,1mm Druck: 1seitig,1farbig, senkrechter Streifen, Druckstand: seitlich versetzt, auf Seitenfalte. VE = 1000 Stck 1 * 50 ST
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Müllbeutel 150 LDPE, blau Abmessung: 640+580x1.300x0,1mm Druck: 1seitig,1farbig, senkrechter Streifen, Druckstand: seitlich versetzt, auf Seitenfalte. VE = 1000 Stück 1 * 50 ST KWPA129445 1 * 50 ST
Hersteller-Artikelnummer:: 129445
Lokale Artikelnummer:: KWPA129445
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder