Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

p-Toluolsulfonsäureanhydrid ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L00160.06 L00160.14
L00160.06EA 51 EUR InStock
L00160.06 L00160.14
p-Toluolsulfonsäureanhydrid ≥97%
p-Toluolsulfonsäureanhydrid
Purity: 97% CAS No.: 4124-41-8 Molecular Formula: C14H14O5S2 Formula Weight: 326.38 Melting Point: 125-130° Beilstein Reference: 2223702 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00008548


Formel: C₁₄H₁₄O₅S₂
Melting Pt: 125…130 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008548
CAS-Nummer: 4124-41-8
EINECS: 223-926-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge