3,5-Di-tert-butyl-o-benzochinon ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L00169.06 L00169.14
L00169.06EA 68.3 EUR InStock
L00169.06 L00169.14
3,5-Di-tert-butyl-o-benzochinon ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-o-benzochinon
Purity: 98+% CAS No.: 3383-21-9 Molecular Formula: C14H20O2 Formula Weight: 220.31 Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 2047944
Formel: C₁₄H₂₀O₂
Melting Pt: 113…117 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001647
CAS-Nummer: 3383-21-9
EINECS: 222-189-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge