Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trichloracetylisocyanat ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L00226.04 L00226.09 L00226.18
L00226.04EA 27.9 EUR InStock
L00226.04 L00226.09 L00226.18
Trichloracetylisocyanat ≥97%
Trichloracetylisocyanat
Purity: 97% CAS No.: 3019-71-4 Molecular Formula: C3Cl3NO2 Formula Weight: 188.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 65°(149°F) Refractive Index: 1.4800 Odour: Acrid Boiling Point: 58-60°/20mm Beilstein Reference: 971201 UN No.: 2927 MDL No.: MFCD00002033


Formel: C₃Cl₃NO₂
Siedepunkt: 58…60 °C (20 mmHg)
Dichte: 1,585
Flash-Pt: 65 °C (149 °F)
MDL Number: MFCD00002033
CAS-Nummer: 3019-71-4
EINECS: 221-165-7
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge