Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,4-Epoxy-1-buten ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L00238.03 L00238.06 L00238.14
L00238.03EA 55.2 EUR InStock
L00238.03 L00238.06 L00238.14
3,4-Epoxy-1-buten ≥98%
3,4-Epoxy-1-buten
Purity: 98% CAS No.: 930-22-3 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -50°(-58°F) Refractive Index: 1.4180 Odour: Recognizable Melting Point: -135° Boiling Point: 65-66° Beilstein Reference: 103170 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00005149


Formel: C₄H₆O
Siedepunkt: 65…66 °C
Melting Pt: –135 °C
Dichte: 0,870
Flash-Pt: –50 °C (–58 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005149
CAS-Nummer: 930-22-3
EINECS: 213-210-4
UN: 1993
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge