Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex 95%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L00302.14 L00302.22 L00302.36
L00302.14EA 37.3 EUR InStock
L00302.14 L00302.22 L00302.36
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex 95%
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex


Formel: C₃H₉NO₃S
Melting Pt: ∼ 235 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012421
CAS-Nummer: 3162-58-1
EINECS: 221-614-7
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge