Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N-Ethylmaleimid (NEM) ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L00355.09 L00355.18
L00355.09EA 94.8 EUR InStock
L00355.09 L00355.18
N-Ethylmaleimid (NEM) ≥98%
N-Ethylmaleimid (NEM)
Purity: 98+% CAS No.: 128-53-0 Molecular Formula: C6H7NO2 Formula Weight: 125.13 Flash Point: 73°(163°F) Odour: Pungent Boiling Point: 209-211° Beilstein Reference: 112448 Merck Reference: 14,3822 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00005509


Formel: C₆H₇NO₂
Siedepunkt: 209…211 °C
Melting Pt: 43…46 °C
Flash-Pt: 73 °C (163 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005509
CAS-Nummer: 128-53-0
EINECS: 204-892-4
UN: 2928
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,3822
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge