Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L00575.14 L00575.22
L00575.14EA 68.2 EUR InStock
L00575.14 L00575.22
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate 98%
Diethyl-2-bromo-2-methylmalonate
Purity: 98% CAS No.: 29263-94-3 Molecular Formula: C8H13BrO4 Formula Weight: 253.10 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 105-106°/5mm Beilstein Reference: 1779673 UN No.: UN3265 MDL No.: MFCD00009125


Formel: C₈H₁₃BrO₄
Siedepunkt: 105…106 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,323
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009125
CAS-Nummer: 29263-94-3
EINECS: 249-541-6
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge