Ethylbrompyruvat ≥75%, technische Qualität
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L00582.06 L00582.14 L00582.22
L00582.06EA 25.6 EUR InStock
L00582.06 L00582.14 L00582.22
Ethylbrompyruvat ≥75%, technische Qualität
Ethylbrompyruvat
Ethyl 3-bromopyruvate is employed in a synthesis of thioxothiazolidines from primary amines and carbon disulfide
Purity: 85% CAS No.: 70-23-5 Molecular Formula: C5H7BrO3 Formula Weight: 195.02 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4690 Boiling Point: 98-100°/10mm Beilstein Reference: 1760158 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000204
Formel: BrH₂CC(O)COOCH₂CH₃
Siedepunkt: 98…100 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,555
Flash-Pt: 98 °C (208 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000204
CAS-Nummer: 70-23-5
EINECS: 200-729-6
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge