Triphenylvinylphosphoniumbromid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L00708.22
L00708.22EA 405 EUR InStock
L00708.22
Triphenylvinylphosphoniumbromid ≥97%
Triphenylvinylphosphoniumbromid
Purity: 97% CAS No.: 5044-52-0 Molecular Formula: CH2=CHP(C5H5)3Br Formula Weight: 369.25 Melting Point: 182-186° Beilstein Reference: 4168860
Formel: C₂₀H₁₈BrP
Melting Pt: 182…186 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011807
CAS-Nummer: 5044-52-0
EINECS: 225-740-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge