Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(±)-Hydratropasäure 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L00709.06 L00709.14 L00709.22
L00709.06EA 30 EUR InStock
L00709.06 L00709.14 L00709.22
(±)-Hydratropasäure 98%
(±)-Hydratropasäure
Purity: 98% CAS No.: 492-37-5 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Flash Point: 148°(298°F) Refractive Index: 1.5230 Melting Point: -5° Boiling Point: 264-266° Beilstein Reference: 1863558 MDL No.: MFCD00002650


Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 264…266 °C
Melting Pt: –5 °C
Dichte: 1,100
Flash-Pt: 148 °C (298 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002650
CAS-Nummer: 492-37-5
EINECS: 207-752-0
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge