Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Brombrenztraubensäure ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L00720.04 L00720.09 L00720.18
L00720.04EA 28 EUR InStock
L00720.04 L00720.09 L00720.18
Brombrenztraubensäure ≥97%
Brombrenztraubensäure
Purity: 97% CAS No.: 1113-59-3 Molecular Formula: C3H3BrO3 Formula Weight: 166.96 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 75-80° Beilstein Reference: 1746786 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002587


Formel: BrH₂CC(O)COOH
Siedepunkt: 249 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 75…80 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002587
CAS-Nummer: 1113-59-3
EINECS: 214-206-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge