Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Nitrodiphenylamin 98+%, Stäbe

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


L00728.03 L00728.06
L00728.03EA 64.4 EUR InStock
L00728.03 L00728.06
4-Nitrodiphenylamin 98+%, Stäbe
4-Nitrodiphenylamin
Purity: 98+% CAS No.: 836-30-6 Molecular Formula: C12H10N2O2 Formula Weight: 214.22 Flash Point: 190°(374°F) Melting Point: 132-135° Boiling Point: 211°/30mm Beilstein Reference: 2051910 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00007301


Formel: C₁₂H₁₀N₂O₂
MW: 214.22 g/mol
Siedepunkt: 211 °C (30 mmHg)
Melting Pt: 132…135 °C
Flash-Pt: 190 °C (374 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007301
CAS-Nummer: 836-30-6
EINECS: 212-646-2
UN: 3077
ADR: 9 III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge