3,5-Dimethoxytoluol ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L00809.03 L00809.06 L00809.14
L00809.03EA 40.5 EUR InStock
L00809.03 L00809.06 L00809.14
3,5-Dimethoxytoluol ≥98%
3,5-Dimethoxytoluol
Purity: 98% CAS No.: 4179-19-5 Molecular Formula: C9H12O2 Formula Weight: 152.19 Flash Point: 101°(213°F) Refractive Index: 1.5225 Odour: Aromatic Boiling Point: 244° Beilstein Reference: 2043558 MDL No.: MFCD00015435
Formel: C₉H₁₂O₂
Siedepunkt: 244 °C
Dichte: 1,039
Flash-Pt: 101 °C (213 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015435
CAS-Nummer: 4179-19-5
EINECS: 224-048-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge