Biuret 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L00812.22 L00812.36 L00812.14
L00812.22EA 168 EUR InStock
L00812.22 L00812.36 L00812.14
Biuret 97%
Biuret
Purity: 97% CAS No.: 108-19-0 Molecular Formula: C2H5N3O2 Formula Weight: 103.08 Odour: Odourless Melting Point: ca 189° dec. Beilstein Reference: 1703510 Merck Reference: 14,1309 MDL No.: MFCD00007946
Formel: C₂H₅N₃O₂
Melting Pt: ∼ 189 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,46
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007946
CAS-Nummer: 108-19-0
EINECS: 203-559-0
Merck Index: 14,1309
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da007a12828859edd80cac6339b70b729a53acc4&vid=da007a12828859edd80cac6339b70b729a53acc4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge