3-Brom-1,2,4,5-tetramethylbenzol ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L01465.06 L01465.14
L01465.06EA 70.8 EUR InStock
L01465.06 L01465.14
3-Brom-1,2,4,5-tetramethylbenzol ≥99%
3-Brom-1,2,4,5-tetramethylbenzol
Purity: 99% CAS No.: 1646-53-3 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Melting Point: 58-62° Boiling Point: 115-120°/5mm MDL No.: MFCD00000070
Formel: C₁₀H₁₃Br
Siedepunkt: 115…120 °C (5 mmHg)
Melting Pt: 58…62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000070
CAS-Nummer: 1646-53-3
EINECS: 216-707-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge