Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-vinylsulfon 95% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit 4-tert-Butylphenol

L01519.03 L01519.06
L01519.03EA 33 EUR InStock
L01519.03 L01519.06
Methyl-vinylsulfon 95% stabilisiert
Methyl-vinylsulfon
Stabilized with 200 ppm 4-tert-butylphenol

Purity: 95% CAS No.: 3680-02-2 Molecular Formula: C3H6O2S Formula Weight: 106.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.4630 Boiling Point: 115-117°/19mm Beilstein Reference: 878198 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007567


Formel: C₃H₆O₂S
Siedepunkt: 115…117 °C (19 mmHg)
Dichte: 1,212
Flash-Pt: >109 °C (228 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007567
CAS-Nummer: 3680-02-2
EINECS: 222-958-0
UN: 2810
ADR: 6.1,I
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge