Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Iodcyclopentan ≥97% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

Stabilization: Stabilisiert mit Kupfer

L01522.06 L01522.14
L01522.06EA 36.8 EUR InStock
L01522.06 L01522.14
Iodcyclopentan ≥97% stabilisiert
Iodcyclopentan
Stabilized with copper

Purity: 97% CAS No.: 1556-18-9 Molecular Formula: C5H9I Formula Weight: 196.03 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.5480 Boiling Point: 166-167° Beilstein Reference: 1900558 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00039446


Formel: C₅H₉I
Siedepunkt: 166…167 °C
Dichte: 1,695
Flash-Pt: 59 °C (138 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039446
CAS-Nummer: 1556-18-9
EINECS: 216-311-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge