Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch) 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L02285.09 L02285.18
L02285.09EA 25.8 EUR InStock
L02285.09 L02285.18
2-Methylcyclohexanamin (cis/trans-Gemisch) 97%
2-Methylcyclohexylamine (cis- and trans- mixture)
Purity: 97% CAS No.: 7003-32-9 Molecular Formula: C7H15N Formula Weight: 113.20 Flash Point: 21°(69°F) Refractive Index: 1.4565 Boiling Point: 149-150° Beilstein Reference: 2689073 UN No.: UN2733 MDL No.: MFCD00001492


Formel: C₇H₁₅N
Siedepunkt: 149…150 °C
Dichte: 0,858
Flash-Pt: 21 °C (69 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001492
CAS-Nummer: 7003-32-9
EINECS: 230-277-5
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge