Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Diethylallylmalonat 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L02286.14 L02286.22
L02286.14EA 38.9 EUR InStock
L02286.14 L02286.22
Diethylallylmalonat 96%
Diethylallylmalonat
Purity: 97% CAS No.: 2049-80-1 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.23 Flash Point: 92°(197°F) Refractive Index: 1.4310 Boiling Point: 222-223° Beilstein Reference: 1709466 MDL No.: MFCD00009155


Formel: C₁₀H₁₆O₄
Siedepunkt: 222…223 °C
Dichte: 1,016
Flash-Pt: 92 °C (197 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009155
CAS-Nummer: 2049-80-1
EINECS: 218-072-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge