2-Propansulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L02431.06 L02431.14
L02431.06EA 45 EUR InStock
L02431.06 L02431.14
2-Propansulfonylchlorid ≥97%
2-Propansulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 10147-37-2 Molecular Formula: (CH3)2CHSO2Cl Formula Weight: 142.60 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4560 Melting Point: -47° Boiling Point: 95°/45mm Beilstein Reference: 1747497 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00007453
Formel: C₃H₇ClO₂S
Siedepunkt: 95 °C (45 mmHg)
Melting Pt: –47 °C
Dichte: 1,273
Flash-Pt: 86 °C (186 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007453
CAS-Nummer: 10147-37-2
EINECS: 233-415-2
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge