2-(Dimethylamino)pyridin 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L02513.06 L02513.14
L02513.06EA 31.7 EUR InStock
L02513.06 L02513.14
2-(Dimethylamino)pyridin 97%
2-(Dimethylamino)pyridin
Purity: 97% CAS No.: 5683-33-0 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 190-192° Beilstein Reference: 110353 MDL No.: MFCD00006261
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 190…192 °C
Dichte: 1,008
Flash-Pt: 80 °C (176 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006261
CAS-Nummer: 5683-33-0
EINECS: 227-147-5
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge