Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Hexinsäure 96%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L02526.03 L02526.06
L02526.03EA 25.3 EUR InStock
L02526.03 L02526.06
2-Hexinsäure 96%
2-Hexynoic acid
Purity: 96% CAS No.: 764-33-0 Molecular Formula: CH3(CH2)2C≡CCO2H Formula Weight: 112.13 Refractive Index: 1.4590 Melting Point: 23-26° Boiling Point: 110-112°/10mm Beilstein Reference: 1744983 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00014371


Formel: C₆H₈O₂
Siedepunkt: 110…112 °C (10 mmHg)
Melting Pt: 23…26 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014371
CAS-Nummer: 764-33-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge