1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 90%, tech.
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L02570.14 L02570.22
L02570.14EA 46.9 EUR InStock
L02570.14 L02570.22
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane 90%, tech.
1,2-Bis(chlorodimethylsilyl)ethane
Purity: 90% CAS No.: 13528-93-3 Molecular Formula: C6H16Cl2Si2 Formula Weight: 215.27 Flash Point: 65°(149°F) Melting Point: 34-40° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1920141 UN No.: UN3261 MDL No.: MFCD00000505
Formel: C₆H₁₆Cl₂Si₂
MW: 215.26 g/mol
Siedepunkt: 198…200 °C
Melting Pt: 34…40 °C
Flash-Pt: 65 °C (149 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000505
CAS-Nummer: 13528-93-3
EINECS: 236-871-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge