3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid 97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L02704.03 L02704.06
L02704.03EA 67.8 EUR InStock
L02704.03 L02704.06
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid 97%
3,5-Dimethyl-4-nitrobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 3095-38-3 Molecular Formula: C9H9NO4 Formula Weight: 195.18 Odour: Odourless Melting Point: 222-226° Beilstein Reference: 1965772 MDL No.: MFCD00014699
Formel: C₉H₉NO₄
MW: 195.18 g/mol
Melting Pt: 222…226 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014699
CAS-Nummer: 3095-38-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge