Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Iod-2-methylpropan 95% stabilisiert, Pulver

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L02786.14 L02786.22
L02786.14EA 60.1 EUR InStock
L02786.14 L02786.22
2-Iod-2-methylpropan 95% stabilisiert, Pulver
2-Iod-2-methylpropan
Purity: 95% CAS No.: 558-17-8 Molecular Formula: C4H9I Formula Weight: 184.02 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4910 Odour: Recognizable Melting Point: -38° Boiling Point: 99-100° Beilstein Reference: 505950 UN No.: 2391 MDL No.: MFCD00001068


Formel: C₄H₉I
MW: 184.02 g/mol
Siedepunkt: 99…100 °C
Melting Pt: –38 °C
Dichte: 1.547
Flash-Pt: 7 °C (44 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001068
CAS-Nummer: 558-17-8
EINECS: 209-190-1
UN: 2391
ADR: 3 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge