2'-Methylacetoacetanilid ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L02812.36
L02812.36EA 0 EUR InStock
L02812.36
2'-Methylacetoacetanilid ≥99%
2'-Methylacetoacetanilid
Purity: 99+% CAS No.: 93-68-5 Molecular Formula: C11H13NO2 Formula Weight: 191.23 Flash Point: 143°(289°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 2099098 MDL No.: MFCD00008782
Formel: C₁₁H₁₃NO₂
Melting Pt: 104…106 °C
Dichte: 1,062
Flash-Pt: 143 °C (289 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008782
CAS-Nummer: 93-68-5
EINECS: 202-267-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge