Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ethylmethylsulfid ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


L02859.14 L02859.22
L02859.14EA 58.4 EUR InStock
L02859.14 L02859.22
Ethylmethylsulfid ≥97%
Ethylmethylsulfid
Purity: 97% CAS No.: 624-89-5 Molecular Formula: C3H8S Formula Weight: 76.16 Flash Point: -15°(5°F) Refractive Index: 1.4392 Odour: Stench Melting Point: -106° Boiling Point: 66-67° Beilstein Reference: 1696871 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00009268


Formel: C₃H₈S
Dichte: 0,841
MDL Number: MFCD00009268
CAS-Nummer: 624-89-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge