Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dicyclopentadiene diepoxide 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L02940.06 L02940.14
L02940.06EA 52.2 EUR InStock
L02940.06 L02940.14
Dicyclopentadiene diepoxide 98%
Dicyclopentadiene diepoxide
Purity: 99% CAS No.: 81-21-0 Molecular Formula: C10H12O2 Formula Weight: 164.20 Odour: Odourless Melting Point: 185-189° Boiling Point: 120°/10mm subl. Beilstein Reference: 112743 UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00077209


Formel: C₁₀H₁₂O₂
Siedepunkt: 326 °C
Melting Pt: 185…189 °C
Dichte: 1,331
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077209
CAS-Nummer: 81-21-0
EINECS: 201-334-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge