Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pentamethylene sulphide 98%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L03063.03 L03063.06
L03063.03EA 30.1 EUR InStock
L03063.03 L03063.06
Pentamethylene sulphide 98%
Pentamethylene sulphide
Purity: 98% CAS No.: 1613-51-0 Molecular Formula: C5H10S Formula Weight: 102.20 Flash Point: 21°(69°F) Refractive Index: 1.5060 Odour: Unpleasant Boiling Point: 140-142° Beilstein Reference: 102437 UN No.: UN1993 MDL No.: MFCD00006662


Formel: C₅H₁₀S
Siedepunkt: 140…142 °C
Dichte: 0,988
Flash-Pt: 21 °C (69 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006662
CAS-Nummer: 1613-51-0
EINECS: 216-561-1
ADR: 3,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge