4-Brom-o-toluylsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L03071.06 L03071.14
L03071.06EA 46.4 EUR InStock
L03071.06 L03071.14
4-Brom-o-toluylsäure ≥98%
4-Brom-o-toluylsäure
Purity: 98+% CAS No.: 68837-59-2 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 182-184° Beilstein Reference: 2249816
Formel: C₈H₇BrO₂
Melting Pt: 182…184 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040905
CAS-Nummer: 68837-59-2
EINECS: 272-437-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge