Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nordihydroguajaretsäure ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L03149.06 L03149.03
L03149.06EA 268 EUR InStock
L03149.06 L03149.03
Nordihydroguajaretsäure ≥97%
Nordihydroguajaretsäure
Purity: 97% CAS No.: 500-38-9 Molecular Formula: C18H22O4 Formula Weight: 302.37 Odour: Odourless Melting Point: 184-188° Beilstein Reference: 2056825 Merck Reference: 14,6693 MDL No.: MFCD00002206


Formel: C₁₈H₂₂O₄
Melting Pt: 184…188 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002206
CAS-Nummer: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Merck Index: 14,6693
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge