Ethyl-2-methylnicotinat ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L03256.06 L03256.14
L03256.06EA 71 EUR InStock
L03256.06 L03256.14
Ethyl-2-methylnicotinat ≥97%
Ethyl-2-methylnicotinat
Purity: 97% CAS No.: 1721-26-2 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Flash Point: 102°(215°F) Refractive Index: 1.5050 Odour: Recognizable Boiling Point: 107-108°/13mm Beilstein Reference: 118200 MDL No.: MFCD00006336
Formel: C₉H₁₁NO₂
Siedepunkt: 107…108 °C (13 mmHg)
Dichte: 1,070
Flash-Pt: 102 °C (215 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006336
CAS-Nummer: 1721-26-2
EINECS: 217-013-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge