Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α-Brom-p-tolylsäure ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L03371.06 L03371.14 L03371.22
L03371.06EA 48.2 EUR InStock
L03371.06 L03371.14 L03371.22
α-Brom-p-tolylsäure ≥97%
α-Brom-p-tolylsäure
Purity: 97% CAS No.: 6232-88-8 Molecular Formula: C8H7BrO2 Formula Weight: 215.05 Melting Point: 223-227° Beilstein Reference: 1862870 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002567


Formel: C₈H₇BrO₂
MW: 215.05 g/mol
Siedepunkt: 316
Melting Pt: 223…227 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002567
CAS-Nummer: 6232-88-8
EINECS: 228-343-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge