N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L03539.AK L03539.AU
L03539.AKEA 24.8 EUR InStock
L03539.AK L03539.AU
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan 99%
N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropan
Purity: 99% CAS No.: 109-55-7 Molecular Formula: C5H14N2 Formula Weight: 102.18 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4350 Odour: Ammonia-like Melting Point: -70° Boiling Point: 126-128° Beilstein Reference: 605293 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00008216
Formel: C₅H₁₄N₂
MW: 102.18 g/mol
Siedepunkt: 126…128 °C
Melting Pt: –70 °C
Dichte: 0.818
Flash-Pt: 32 °C (89 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008216
CAS-Nummer: 109-55-7
EINECS: 203-680-9
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge