Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

N,N′-Dibenzylethylendiamin 97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

L03540.14 L03540.22
L03540.14EA 42.1 EUR InStock
L03540.14 L03540.22
N,N′-Dibenzylethylendiamin 97%
N,N′-Dibenzylethylendiamin
Purity: 97% CAS No.: 140-28-3 Molecular Formula: C16H20N2 Formula Weight: 240.35 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5650 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 184-186°/2mm Beilstein Reference: 786668 UN No.: UN2735 MDL No.: MFCD00004771


Formel: C₁₆H₂₀N₂
Siedepunkt: 184…186 °C (2 mmHg)
Melting Pt: 23…25 °C
Dichte: 1,025
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004771
CAS-Nummer: 140-28-3
EINECS: 205-408-4
UN: 2735
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1064
Order Now

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge