Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclohexyl-methylsulfid ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

L03712.06 L03712.14
L03712.06EA 46.6 EUR InStock
L03712.06 L03712.14
Cyclohexyl-methylsulfid ≥97%
Cyclohexyl-methylsulfid
Purity: 97% CAS No.: 7133-37-1 Molecular Formula: C7H14S Formula Weight: 130.25 Flash Point: 61°(142°F) Refractive Index: 1.4940 Odour: Unpleasant Melting Point: -80° Boiling Point: 89-90°/35mm Beilstein Reference: 1919309 UN No.: 3334 MDL No.: MFCD00039460


Formel: C₇H₁₄S
Siedepunkt: 89…90 °C (35 mmHg)
Melting Pt: –80 °C
Dichte: 0,944
Flash-Pt: 61 °C (142 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00039460
CAS-Nummer: 7133-37-1
EINECS: 230-431-1
ADR: 9,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge