Methyl-4-chlorbutyrat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L03734.14 L03734.22
L03734.14EA 23.6 EUR InStock
L03734.14 L03734.22
Methyl-4-chlorbutyrat ≥98%
Methyl-4-chlorbutyrat
Purity: 98% CAS No.: 3153-37-5 Molecular Formula: Cl(CH2)3CO2CH3 Formula Weight: 136.58 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4320 Boiling Point: 175-176° Beilstein Reference: 1745117 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00001003
Formel: C₅H₉ClO₂
Dichte: 1,125
MDL Number: MFCD00001003
CAS-Nummer: 3153-37-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge