2-Ethylhexylacrylat ≥98% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L03854.AE L03854.AP L03854.0F AB177784.2500
L03854.AEEA 25 EUR InStock
L03854.AE L03854.AP L03854.0F ABCRAB177784.2500
2-Ethylhexylacrylat ≥98% stabilisiert
2-Ethylhexylacrylat
Purity: 98% CAS No.: 103-11-7 Molecular Formula: C11H20O2 Formula Weight: 184.28 Flash Point: 79°(174°F) Refractive Index: 1.4360 Melting Point: -90° Boiling Point: 130°/50mm Beilstein Reference: 1765828 MDL No.: MFCD00009495
Formel: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184.28 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (50 mmHg)
Melting Pt: –90 °C
Dichte: 0.885
Flash-Pt: 79 °C (174 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009495
CAS-Nummer: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge