1,4-Butansulton ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L03992.14 L03992.22
L03992.14EA 42.3 EUR InStock
L03992.14 L03992.22
1,4-Butansulton ≥99%
1,4-Butansulton
Purity: 99% CAS No.: 1633-83-6 Molecular Formula: C4H8O3S Formula Weight: 136.17 Flash Point: 153°(307°F) Refractive Index: 1.4640 Melting Point: 12-15° Boiling Point: 114-116°/1.5mm Beilstein Reference: 110588 MDL No.: MFCD00006584
Formel: C₄H₈O₃S
MW: 136.17 g/mol
Siedepunkt: 114…116 °C (1.5 mmHg)
Melting Pt: 12…15 °C
Dichte: 1.335
Flash-Pt: 153 °C (307 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006584
CAS-Nummer: 1633-83-6
EINECS: 216-647-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge