Isobuttersäure ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
L04038.AE L04038.AP L04038.0F
L04038.AEEA 23.2 EUR InStock
L04038.AE L04038.AP L04038.0F
Isobuttersäure ≥99%
Isobuttersäure
Purity: 99% CAS No.: 79-31-2 Molecular Formula: (CH3)2CHCO2H Formula Weight: 88.11 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.3928 Odour: Pungent Melting Point: -47° Boiling Point: 153-154° Beilstein Reference: 635770 Merck Reference: 14,5155 UN No.: 2529 MDL No.: MFCD00002658
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88.11 g/mol
Siedepunkt: 153…154 °C
Melting Pt: –47 °C
Dichte: 0.948
Flash-Pt: 59 °C (138 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002658
CAS-Nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05172
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge