1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
L04083.06 L04083.14
L04083.06EA 59.6 EUR InStock
L04083.06 L04083.14
1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane ≥98%
1,2-Bis(phenylsulphonyl)ethane
Purity: 98+% CAS No.: 599-94-0 Molecular Formula: C14H14O4S2 Formula Weight: 310.39 Melting Point: 179-180° Beilstein Reference: 1888062 MDL No.: MFCD00041256
Formel: C₁₄H₁₄O₄S₂
Melting Pt: 179…180 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041256
CAS-Nummer: 599-94-0
EINECS: 209-979-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge