Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(+)-α-Acetobromglucose ≥97% stabilisiert

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


Stabilization: Stabilisiert mit Calciumcarbonat

L04151.09 L04151.18
L04151.09EA 72.2 EUR InStock
L04151.09 L04151.18
D(+)-α-Acetobromglucose ≥97% stabilisiert
D(+)-α-Acetobromglucose
Stabilized with 2% calcium carbonate

Purity: 97% CAS No.: 572-09-8 Molecular Formula: C14H19BrO9 Formula Weight: 411.22 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 84-89° Beilstein Reference: 96669 Merck Reference: 14,60 Optical Rotation: +198° (c=3 in chloroform) MDL No.: MFCD00063254


Formel: C₁₄H₁₉BrO₉
Melting Pt: 84…89 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00063254
CAS-Nummer: 572-09-8
EINECS: 209-339-0
Merck Index: 14,60
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge