2,3-Dimethyl-1,3-butadien ≥98% stabilisiert
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
Stabilization: 100 ppm Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol
L04207.09 L04207.18
L04207.09EA 50.4 EUR InStock
L04207.09 L04207.18
2,3-Dimethyl-1,3-butadien ≥98% stabilisiert
2,3-Dimethyl-1,3-butadien
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 98% CAS No.: 513-81-5 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4380 Melting Point: -76° Boiling Point: 68-69° Beilstein Reference: 605285 Merck Reference: 14,3238 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008595
Formel: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C
Melting Pt: –76 °C
Dichte: 0.726
Flash-Pt: –1 °C (30 °F)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008595
CAS-Nummer: 513-81-5
EINECS: 208-172-0
UN: 3295
ADR: 3 II
Merck Index: 14,3238
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge